Print…
Sodium-1-hexadecanesulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41813.0010EA 146 EUR
8.41813.0010
Sodium-1-hexadecanesulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-hexadecanesulphonate
Fórmula: C₁₆H₃₃NaSO₃
Peso Molecular: 328,49 g/mol
Número MDL : MFCD00007528
Número CAS: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6
Encomendar
Melting Point 265.3 °C
Molar Mass 328.48 g/mol
Hill Formula C16H33NaO3S