Print…
2-Chlorothioxanthone ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
A18131.14EA 144 EUR
A18131.14 A18131.06 A18131.22
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Fórmula: C₁₃H₇ClOS
Peso Molecular: 246,72 g/mol
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005067
Número CAS: 86-39-5
EINECS: 201-667-2