Print…
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A13101.36EA 465 EUR
A13101.36 A13101.14 A13101.22
3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
3-Pyridinesulphonic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Peso Molecular: 159,16 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 350 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006381
Número CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
ADR: 8,III