Nickel chromite
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
19424.22EA
304
EUR
19424.22
19424.14
Nickel chromite
Nickel chromite
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
Fórmula:
Cr₂NiO₄ Peso Molecular: 226,70 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064806 Número CAS: 12018-18-7 EINECS: 234-636-7 |