Print…
Silicon nitride
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-1900EA 1080 EUR
PROONIST-1900
Silicon nitride
Silicon nitride
Fórmula: N₄Si₃
Peso Molecular: 140,28 g/mol
Número MDL : MFCD00011230
Número CAS: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8