Print…
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
Atenção
L15634.06EA 126 EUR
L15634.06
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀BFO₂
Peso Molecular: 216,02 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 242…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075707
EINECS: 000-000-0