Print…
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Atenção
H31854.06EA 413 EUR
H31854.06 H31854.03
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Peso Molecular: 267,04 g/mol
Ponto de Fusão: <25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847339
Número CAS: 154259-25-3