Print…
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
230308-10GEA 213 EUR
230308-10G
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Fórmula: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Peso Molecular: 378,49 g/mol
Número MDL : MFCD00009645
Número CAS: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9