Print…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Atenção
H33121.06EA 439 EUR
H33121.06 H33121.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 219,16 g/mol
Ponto de Fusão: 219…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185679
Número CAS: 1214328-36-5