Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Atenção
H33533.03EA 91.9 EUR
H33533.03 H33533.06
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 219,16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399714
Número CAS: 1261828-46-9