Print…
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H26988.03EA 620 EUR
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₆BF₃O₃
Peso Molecular: 217,94 g/mol
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037498
Número CAS: 1072944-24-1