Print…
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L10158.06EA 104 EUR
L10158.06
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide
Fórmula: C₉H₁₁ClOS
Peso Molecular: 202,70 g/mol
Ponto de ebulição: 139…140 °C (1 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020614
Número CAS: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8