Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Perigo
H33936.MDEA 36.2 EUR
H33936.MD H33936.03
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Fórmula: C₈H₉ClFNO
Peso Molecular: 189,61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687209
Número CAS: 1323966-34-2
UN: 3259
ADR: 8,III