Print…
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B25176.14EA 311 EUR
B25176.14 B25176.06
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈BrClFN
Peso Molecular: 240,50 g/mol
Ponto de Fusão: 221…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143426
Número CAS: 202865-69-8