Print…
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H53284.03EA 191 EUR
H53284.03 H53284.MD
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁BClNO₂
Peso Molecular: 187,43 g/mol
Ponto de Fusão: 248…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093050
Número CAS: 352525-94-1