Print…
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H52977.03EA 667 EUR
H52977.03 H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Peso Molecular: 193,99 g/mol
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115649
Número CAS: 693803-17-7