Print…
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO311900250EA 242 EUR
ACRO311900250 ACRO311900050
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Fórmula: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Peso Molecular: 315,34 g/mol
Ponto de Fusão: 110…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144885
Número CAS: 133745-75-2
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 117 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %