Print…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H53285.06EA 230 EUR
H53285.06 H53285.03
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₄
Peso Molecular: 183,93 g/mol
Ponto de Fusão: 236…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114671
Número CAS: 120153-08-4