Print…
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Atenção
H55857.14EA 1040 EUR
H55857.14 H55857.06
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₄
Peso Molecular: 183,93 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458473
Número CAS: 851135-07-4