Print…
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Atenção
H53134.03EA 310 EUR
H53134.03
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BFO₄
Peso Molecular: 211,98 g/mol
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235094
Número CAS: 874219-60-0