Print…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Atenção
H52971.03EA 80.2 EUR
H52971.03
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BFO₄
Peso Molecular: 197,96 g/mol
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436034
Número CAS: 603122-84-5