Print…
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Atenção
H53178.MDEA 163 EUR
H53178.MD H53178.03
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BFNO₃
Peso Molecular: 196,97 g/mol
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436028
Número CAS: 874289-40-4