Print…
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H27479.MEEA 273 EUR
H27479.ME H27479.MC
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₉BClNO₂
Peso Molecular: 173,41 g/mol
Ponto de Fusão: 125…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001333
Número CAS: 80460-73-7