Print…
2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAC2501-5GEA 165 EUR
TCIAC2501-5G TCIAC2501-1G
2-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Carboxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BO₄
Peso Molecular: 165,94 g/mol
Ponto de Fusão: 162°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318118
Número CAS: 149105-19-1
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/00/28939500.jpg
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %