Print…
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO367570010EA 34.2 EUR
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BO₄
Peso Molecular: 248,083 g/mol
Ponto de Fusão: 206…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411930
Número CAS: 269409-73-6
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %