Print…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
H30941.06EA 363 EUR
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso Molecular: 276,136 g/mol
Ponto de Fusão: 57…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453660
Número CAS: 269409-99-6