Print…
Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) estabilizada
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
TCIAD0959-250GEA 400 EUR
TCIAD0959-250G TCIAD0959-25G TCIAD0959-5G
Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) estabilizada
Divinyl sulphone
Fórmula: C₄H₆O₂S
Peso Molecular: 118,16 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008623
Número CAS: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/20/28976120.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %