Print…
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L11318.06EA 155 EUR
L11318.06 L11318.14 L11318.03
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 95%
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Fórmula: C₄H₄F₃NO
Peso Molecular: 139,08 g/mol
Ponto de ebulição: 68…69 °C (40 mmHg)
Densidade: 1,276
Ponto de Inflamação: 60 °C (140 °F)
Número MDL : MFCD00040885
Número CAS: 335-08-0
EINECS: 000-000-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II