Allyl ethyl carbonate ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
|
Atenção
|
TCIAC1280-5MLEA
57
EUR
TCIAC1280-5ML
TCIAC1280-25ML
Allyl ethyl carbonate ≥97.0% (by GC)
Allyl ethyl carbonate
Fórmula:
C₆H₁₀O₃ Peso Molecular: 130,14 g/mol Ponto de ebulição: 149°C |
Número MDL :
MFCD00049113 Número CAS: 1469-70-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |