Print…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
J64865.06EA 640 EUR
J64865.06 J64865.03
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 95%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Fórmula: C₆H₁₂N₄O₂
Peso Molecular: 172,19 g/mol
Ponto de Fusão: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00008318
Número CAS: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7