Print…
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L07626.06EA 83.7 EUR
L07626.06
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₀BrNO₂
Peso Molecular: 256,10 g/mol
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051781
Número CAS: 101209-08-9