Print…
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO358500010EA 42.9 EUR
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Fórmula: C₈H₇NOS
Peso Molecular: 165,21 g/mol
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00226293
Número CAS: 37859-42-0
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥97.5 %