Print…
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A16648.06EA 42.4 EUR
A16648.06 A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Fórmula: C₇H₅NOS
Peso Molecular: 151,18 g/mol
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022868
Número CAS: 934-34-9
EINECS: 213-281-1