Print…
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
Atenção
TCIAT1543-25GEA 78 EUR
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
1,4-Thioxane
Fórmula: C₄H₈OS
Peso Molecular: 104,17 g/mol
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD00006573
Número CAS: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/55/28995555.jpg
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %