Print…
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A12031.06EA 41.9 EUR
A12031.06 A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃HBr₃N₂
Peso Molecular: 304,78 g/mol
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040248
Número CAS: 17635-44-8