Print…
5-Indoleboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H27008.03EA 95.7 EUR
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Peso Molecular: 160,97 g/mol
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Número MDL : MFCD01319013
Número CAS: 144104-59-6