Print…
4-Indoleboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H53037.MDEA 114 EUR
H53037.MD H53037.03
4-Indoleboronic acid 95%
4-Indoleboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Peso Molecular: 160,97 g/mol
Número MDL : MFCD03095175
Número CAS: 220465-43-0