Print…
Furfuryl methyl disulphide para síntese
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43860.0005EA 71.4 EUR
8.43860.0005 8.43860.0025
Furfuryl methyl disulphide para síntese
Furfuryl methyl disulphide
Fórmula: C₆H₈OS₂
Peso Molecular: 160,2571 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012326
Número CAS: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7