Print…
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H32857.03EA 30.8 EUR
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Fórmula: C₁₀H₅FO₃
Peso Molecular: 192,15 g/mol
Ponto de Fusão: 155…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00139060
Número CAS: 69155-76-6