Print…
Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO174670050EA 288 EUR
ACRO174670050
Acetic anhydride-[D₆] (98.5% D) para espectroscopia de RMN
Acetic anhydride-[D₆]
Fórmula: C₄D₆O₃
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044225
Número CAS: 16649-49-3
EINECS: 240-697-0
UN: 1715
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥98.0 %
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %