Print…
Tetrathiafulvalene ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L19229.03EA 173 EUR
L19229.03 L19229.MD
Tetrathiafulvalene ≥97%
Tetrathiafulvalene
Fórmula: C₆H₄S₄
Peso Molecular: 204,356 g/mol
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005492
Número CAS: 31366-25-3