Print…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B21742.30EA 608 EUR
B21742.30 B21742.09 B21742.18
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Peso Molecular: 157,21 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001466
Número CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2