Print…
Ebselen
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
CAYM70530-25EA 133 EUR
CAYM70530-25 CAYM70530-5 CAYM70530-100 CAYM70530-50
Ebselen
Ebselen
Fórmula: C₁₃H₉NOSe
Peso Molecular: 274,20 g/mol
Número MDL : MFCD00210937
Número CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III