Print…
Ebselen, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Perigo
324483-5EA 165 EUR
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Fórmula: C₁₃H₉NOSe
Peso Molecular: 274,20 g/mol
Número MDL : MFCD00210937
Número CAS: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III