Print…
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) em solução aquosa, grade reagente
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
40579.NAEA 113 EUR
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (w/w) em solução aquosa, grade reagente
Scandium(III) perchlorate
Fórmula: Cl₃O₁₂Sc
Peso Molecular: 451,42 g/mol (343,30 anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243289
Número CAS: 14066-05-8
EINECS: 237-914-6
ADR: 5.1,II