Print…
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Atenção
H52994.06EA 165 EUR
H52994.06
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Peso Molecular: 170,40 g/mol
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411939
Número CAS: 148839-33-2