Print…
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H52883.03EA 431 EUR
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄BNO₄
Peso Molecular: 223,04 g/mol
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363743
Número CAS: 871329-54-3