Print…
Acetochlor, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
33379-100MGEA 89.4 EUR
33379-100MG
Acetochlor, Supelco®
Acetochlor
Fórmula: C₁₄H₂₀ClNO₂
Número MDL : MFCD00143534
Número CAS: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3