Print…
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
H31186.03EA 56.3 EUR
H31186.03 H31186.06
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₈H₃₇BO₂
Peso Molecular: 296,31 g/mol
Ponto de ebulição: 123 °C (0,2 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546195
Número CAS: 177035-82-4