Print…
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
J64449.22EA 71.2 EUR
J64449.22 J64449.36 J64449.14
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Fórmula: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Peso Molecular: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
Ponto de Fusão: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064392
Número CAS: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2